Imprimer
Phosphotungstic acid 44-hydrate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40116.14 40116.22 40116.36
40116.14EA 86.4 EUR
40116.14 40116.22 40116.36
Phosphotungstic acid 44-hydrate
Phosphotungstic acid 44-hydrate
CAS No.: 12067-99-1 Molecular Formula: P2O5.24WO3.xH2O Formula Weight: 5706.35(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Odour: Odourless Merck Reference: 14,7364 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00041964
Formule: H₉₁O₈₄PW₁₂
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149916
Numéro CAS: 12067-99-1
EINECS: 235-087-6
UN: 3260
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,7364