di-Potassium tétraborate tétrahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Potassium tetraborate tetrahydrate
Purity: 99%
CAS No.: 12045-78-2
Molecular Formula: K2B4O7.4H2O
Formula Weight: 305.51 (233.44anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.74 (anhy)
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7680
MDL No.: MFCD00149924
Formule:
B₄K₂O₇·4H₂O Point de fusion: Déc. Densité: 1,74 (anhydr.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149924 Numéro CAS: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 Indice Merck: 14,7680 |