Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté 97.5-100.5% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97.5%-100.5%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Physical Form: Solid
Melting Point: 213-216°
Beilstein Reference: 3222748
MDL No.: MFCD00066429
Formule:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Point de fusion: 213…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066429 Numéro CAS: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |