Sodium perborate tétrahydraté, Qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 10486-00-7
Molecular Formula: NaBO3.4H2O
Formula Weight: 153.86 (81.84anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.73
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: ca 10
Melting Point: 60° dec.
Merck Reference: 14,8652
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00149231
Bleaching agent for domestic detergents and industrial laundries
Formule:
NaH₂BO₄·4H₂O Densité: 1,73 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149231 Numéro CAS: 13517-20-9 EINECS: 239-172-9 UN: 1479 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,8652 |