Hydrogénoarsénate de disodium heptahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: HAsNa2O4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.88
Appearance: White
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Formule:
HAsNa₂O₄·7H₂O Poids moléculaire: 312.01 g/mol Point de fusion: 130 °C (déc.) Densité: 1.88 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149179 Numéro CAS: 10048-95-0 EINECS: 231-902-4 UN: 1685 ADR: 6.1 II |