EDTA sel tripotassique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAS No.: 17572-97-3
Molecular Formula: (KO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CO2K
Formula Weight: 406.46
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00013304
Formule:
C₁₀H₁₃K₃N₂O₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013304 Numéro CAS: 17572-97-3 EINECS: 241-543-5 |