Imprimer
Indium tin alloy (52:48 w%), eutectic ≥99.99% (base métaux), lingot
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
18159.09 18159.50
18159.09EA 108 EUR
18159.09 18159.50
Indium tin alloy (52:48 w%), eutectic ≥99.99% (base métaux), lingot
Indium tin alloy (52:48 w%), eutectic
Purity: 99.99% Molecular Formula: In:Sn; 52:48 wt% Melting Point: 117° MDL No.: MFCD00144477