Hydrogénocarbonate de césium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 29703-01-3
Molecular Formula: CsHCO3
Formula Weight: 193.92
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00010961
Formule:
CHCsO₃ Poids moléculaire: 193.92 g/mol Point de fusion: 175 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010961 Numéro CAS: 15519-28-5 EINECS: 249-784-8 |