Imprimer
Etain (II) oxalate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate d'étain (II), Acide oxalique sel d'étain (II)
14113.22 14113.36
14113.22EA 46.5 EUR
14113.22 14113.36
Etain (II) oxalate
Etain (II) oxalate
CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Physical Form: Powder Density: 3.56 Appearance: White Melting Point: 280° dec. Solubility: Soluble in dilute HCl. Insoluble in water Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Formule: C₂O₄Sn
Point de fusion: 280 °C (déc.)
Densité: 3,56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040678
Numéro CAS: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,8786