Diphosphate de tétrapotassium ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 7320-34-5
Molecular Formula: K4P2O7
Formula Weight: 330.34
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Appearance: White
Melting Point: 1090°
Boiling Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7663
MDL No.: MFCD00011393
Formule:
K₄O₇P₂ Point d'ébullition: Déc. Point de fusion: 1090 °C Densité: 2,33 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011393 Numéro CAS: 7320-34-5 EINECS: 230-785-7 Indice Merck: 14,7663 |