Imprimer
Trinitrate de dysprosium pentahydraté ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dysprosium (III) nitrate pentahydraté, Nitrate de dysprosium (III) pentahydraté
12922.14 12922.22
12922.14EA 91.8 EUR
12922.14 12922.22
Trinitrate de dysprosium pentahydraté ≥99.9%
Trinitrate de dysprosium pentahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 10031-49-9 Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O Formula Weight: 438.59 (348.51anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Cream to pale yellow Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 88.6° Merck Reference: 14,3482 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149683
Formule: DyN₃O₉·5H₂O
Poids moléculaire: 438.59
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149683
Numéro CAS: 10031-49-9
EINECS: 233-410-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III