Imprimer
Hexachloroiridate de diammonium (≥43% Ir) ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium hexachloroiridate(IV), Iridium(IV)-ammonium chloride, Ammonium chloroiride, Ammonium hexachloroiridate
12326.03 12326.06
12326.03EA 447 EUR
12326.03 12326.06
Hexachloroiridate de diammonium (≥43% Ir) ≥99% (base métaux)
Hexachloroiridate de diammonium
Purity: 99% CAS No.: 16940-92-4 Molecular Formula: (NH4)2IrCl6 Formula Weight: 441.02 Physical Form: Crystalline powder Density: 2.86 Appearance: Red-black Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010881
Formule: H₈Cl₆IrN₂
Poids moléculaire: 441.01 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010881
Numéro CAS: 16940-92-4
EINECS: 241-007-0