Imprimer
Hexachloroiridate de disodium hexahydraté (≥33,9% Ir)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium hexachloroiridate(IV) hexahydrate
11890.03 11890.06
11890.03EA 355 EUR
11890.03 11890.06
Hexachloroiridate de disodium hexahydraté (≥33,9% Ir)
Hexachloroiridate de disodium hexahydraté
CAS No.: 19567-78-3 Molecular Formula: Na2IrCl6.6H2O Formula Weight: 558.99 (450.92anhy) Physical Form: Powder Appearance: Red-black Melting Point: 600° dec. MDL No.: MFCD00149169
Formule: Cl₆IrNa₂·6H₂O
Poids moléculaire: 559.01 g/mol
Point de fusion: 600 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149169
Numéro CAS: 19567-78-3
EINECS: 241-011-2