Hexachloropalladate de dipotassium (≥26,3% Pd)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium hexachloropalladate(IV)
CAS No.: 16919-73-6
Molecular Formula: K2PdCl6
Formula Weight: 397.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.738
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00043081
Formule:
Cl₆K₂Pd Point de fusion: Déc. Densité: 2,738 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043081 Numéro CAS: 16919-73-6 EINECS: 240-974-6 ADR: 9,III |