Imprimer
Iodure de zinc ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Zinc iodure
11661.18 11661.30
11661.18EA 109 EUR
11661.18 11661.30
Iodure de zinc ≥98%
Iodure de zinc
Formule: I₂Zn
Poids moléculaire: 319.2 g/mol
Point d'ébullition: 625 °C (déc.)
Point de fusion: 446
Densité: 4.74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011299
Numéro CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
Indice Merck: 14,10140