Dysprosium trichloride hydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dysprosium(III) chloride hydrate
Purity: 99.99%
Molecular Formula: DyCl3.xH2O
Formula Weight: 268.86(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Formule:
Cl₃Dy·xH₂O Poids moléculaire: 268.86 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010984 EINECS: 233-039-9 |