Trinitrate de dysprosium pentahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dysprosium (III) nitrate pentahydraté, Nitrate de dysprosium (III) pentahydraté
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-49-9
Molecular Formula: Dy(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 438.59 (348.51anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Cream to pale yellow
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 88.6°
Merck Reference: 14,3482
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149683
Formule:
DyN₃O₉·5H₂O Poids moléculaire: 438.59 Point de fusion: 88.6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149683 Numéro CAS: 10031-49-9 EINECS: 233-410-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,3482 |