Imprimer
Hexachloropalladate de diammonium (29% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diammonium hexachloropalladate
11042.04 11042.09
11042.04EA 244 EUR
11042.04 11042.09
Hexachloropalladate de diammonium (29% Pd) ≥99.9% (base métaux)
Hexachloropalladate de diammonium
Purity: 99.9% CAS No.: 19168-23-1 Molecular Formula: (NH4)2PdCl6 Formula Weight: 355.20 Physical Form: Crystalline Density: 2.42 Appearance: Red-orange Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00015959
Formule: H₈Cl₆N₂Pd
Densité: 2,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015959
Numéro CAS: 19168-23-1
EINECS: 242-854-9
UN: 3077
ADR: 9,III