Imprimer
Tétrachloropalladate de diammonium ≥99.998% (base métaux) Pd 37%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium tétrachloropalladate (II)
10824.03 10824.06 10824.14
10824.03EA 157 EUR
10824.03 10824.06 10824.14
Tétrachloropalladate de diammonium ≥99.998% (base métaux) Pd 37%, Premion®
Tétrachloropalladate de diammonium
Purity: 99.998% CAS No.: 13820-40-1 Molecular Formula: H8Cl4N2Pd Formula Weight: 284.31 Physical Form: Powder Density: 2.17 Appearance: Dark green to brown Melting Point: dec. MDL No.: MFCD00010884
Formule: H₈Cl₄N₂Pd
Poids moléculaire: 284.31 g/mol
Point de fusion: Déc.
Densité: 2.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010884
Numéro CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6