Imprimer
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium nitroprussiate dihydraté, Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
424360250 424361000 424365000 424360025
ACRO424360250EA 67.2 EUR
ACRO424360250 ACRO424361000 ACRO424365000 ACRO424360025
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur.
Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté
Formule: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Poids moléculaire: 297.95 g/mol
Densité: 1.72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149192
Numéro CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux Crystals
Titration Argentometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.02 %
Sulfate (SO4) Passes test (Limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.01 %