Imprimer
Tris(diéthylamino)phosphine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
423080250 423080050 423081000
ACRO423080250EA 270 EUR
ACRO423080250 ACRO423080050 ACRO423081000
Tris(diéthylamino)phosphine 95%
Tris(diéthylamino)phosphine
Formule: C₁₂H₃₀N₃P
Point d'ébullition: 111 °C (6 mmHg)
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009041
Numéro CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %