Safranine O 85%, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₀H₁₉ClN₄ Densité: 1,447 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011759 Numéro CAS: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green to dark brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥80 % |
UV Lambda max | 530 to 534 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.1 to 1.32 |
BSC Certification | Passes |