1,4-Phénylenediamine dichlorhydraté 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,4-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride, Benzene-1,4-diamine dihydrochloride
Formule:
C₆H₁₀Cl₂N₂ Point de fusion: 275 °C Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013002 Numéro CAS: 624-18-0 EINECS: 210-834-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to purple-grey Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
GC | ≥96.0 % |