Imprimer
Acide 4-nitrophtalique 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
416120250 416121000
ACRO416120250EA 279 EUR
ACRO416120250 ACRO416121000
Acide 4-nitrophtalique 99%
Acide 4-nitrophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007252
Numéro CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %