Rouge neutre, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N8,N8,3-Triméthyl-2,8-phénazinediamine monochlorhydrate, Rouge basic 5, 3-Amino-7-diméthyle amino-2-méthylphenazine hydrochlorure
Formule:
C₁₅H₁₇ClN₄ Poids moléculaire: 288.78 g/mol Point de fusion: 290 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012651 Numéro CAS: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Indice Merck: 12,06571 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥50 % |
UV Lambda max | 539 to 544 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1 to 1.12 |
BSC Certification | Passes |