Imprimer
p-Toluate de méthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
414961000 414962500 414960025 414960100
ACRO414961000EA 54.9 EUR
ACRO414961000 ACRO414962500 ACRO414960025 ACRO414960100
p-Toluate de méthyle 99%
p-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 220…223 °C
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008441
Numéro CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
GC ≥98.5 %