N-Méthylformamide 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Formmethylamide, Formic acid methylamide
Formule:
C₂H₅NO Poids moléculaire: 59.07 g/mol Point d'ébullition: 199…201 °C (760 mmHg) Point de fusion: –3.2 °C Densité: 1.003 g/cm³ Point éclair: 111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003280 Numéro CAS: 123-39-7 EINECS: 204-624-6 Indice Merck: 13,00061 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |