Imprimer
Isopropyle salicylate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isopropyl 2-hydroxybenzoate
412891000 412892500
ACRO412891000EA 192 EUR
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropyle salicylate 99%
Isopropyle salicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 122 °C (18 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: >93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035703
Numéro CAS: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %