Isocyanate de 4-cyanophényle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₄N₂O Point d'ébullition: 123 °C (12 mmHg) Point de fusion: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
40465-45-0 EINECS: 254-934-0 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to beige Crystalline needles or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 99 to 106 °C |
GC | ≥94 % |