2-Chlorobenzoxazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-1,3-benzoxazole
Formule:
C₇H₄ClNO Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa) Point de fusion: 7 °C Densité: 1,35 g/cm³ Point éclair: 85 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005766 Numéro CAS: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5650 to 1.5680 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |