Imprimer
Chloroacétate de sodium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroacetic acid sodium salt
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 65 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Chloroacétate de sodium 98%
Chloroacétate de sodium
Formule: C₂H₂ClNaO₂
Poids moléculaire: 116.48 g/mol
Point de fusion: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002684
Numéro CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %