Imprimer
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
388520050 388520250
ACRO388520050EA 51.6 EUR
ACRO388520050 ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formule: C₇H₆BrNO₃
Point de fusion: 145…149 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007340
Numéro CAS: 772-33-8
EINECS: 212-248-9
UN: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
Titration Argentometric ≥94 %