Imprimer
4-Bromo-N-méthylaniline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
383200010 383200050
ACRO383200010EA 76.2 EUR
ACRO383200010 ACRO383200050
4-Bromo-N-méthylaniline 97%
4-Bromo-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈BrN
Point d'ébullition: 123…125 °C (7 mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03030391
Numéro CAS: 6911-87-1
UN: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown to dark purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6110 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %