Imprimer
N-(3-Hydroxypropyl)phtalimide 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
377010250 377011000
ACRO377010250EA 61.7 EUR
ACRO377010250 ACRO377011000
N-(3-Hydroxypropyl)phtalimide 99%
N-(3-Hydroxypropyl)phtalimide
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Point de fusion: 75…77 °C
Numéro MDL: MFCD00023097
Numéro CAS: 883-44-3
EINECS: 212-931-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥98.5 %