3-Fluoro-p-anisidine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Fluoro-4-méthoxyaniline, 3-Fluoro-4-anisidine
Formule:
C₇H₈FNO Point d'ébullition: 135 °C (18 mmHg) Point de fusion: 81…84 °C |
Numéro MDL:
MFCD00075040 Numéro CAS: 366-99-4 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige to yellow-brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 84 °C |
GC | ≥98.5 % |