Imprimer
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
356670250 356670050 356671000
ACRO356670250EA 83.3 EUR
ACRO356670250 ACRO356670050 ACRO356671000
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 98%
Bromure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁BrN₂
Poids moléculaire: 191.07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427610
Numéro CAS: 65039-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %