Imprimer
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 112 EUR
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium 98+%
Hexafluorophosphate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
Point d'ébullition: >340 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6,5 °C
Densité: 1,3727 g/cm³
Point éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093295
Numéro CAS: 174501-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %