Imprimer
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Basionic® ST 80
354080050 354080250 354081000
ACRO354080050EA 39.8 EUR
ACRO354080050 ACRO354080250 ACRO354081000
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium 97%
Chlorure de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₆H₁₁ClN₂
Poids moléculaire: 146.62 g/mol
Point de fusion: 77…79 °C
Point éclair: 186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074843
Numéro CAS: 65039-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %