Imprimer
Peroxyde de di-tert-butyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
349930050 349931000 349932500
ACRO349930050EA 39.8 EUR
ACRO349930050 ACRO349931000 ACRO349932500
Peroxyde de di-tert-butyle 99%
Peroxyde de di-tert-butyle
Formule: C₈H₁₈O₂
Point d'ébullition: 109…110 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008803
Numéro CAS: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2,
Indice Merck: 12,03515
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide