4-Chloro-o-phénylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chlorobenzène-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phénylènediamine
Formule:
C₆H₇ClN₂ Poids moléculaire: 142.59 g/mol Point d'ébullition: 280 Point de fusion: 70…75 °C |
Numéro MDL:
MFCD00011691 Numéro CAS: 95-83-0 EINECS: 202-456-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey-brown to dark brown Powder or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 75 °C |
GC | ≥96.0 % |