Imprimer
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010 331590050
ACRO331590010EA 66.5 EUR
ACRO331590010 ACRO331590050
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique 98%
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆FNO₂
Point de fusion: 254…258 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005612
Numéro CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 258 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %