Imprimer
4-Chlorobutyronitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 28.7 EUR
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Formule: C₄H₆ClN
Point d'ébullition: 195…197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: -44 °C
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001972
Numéro CAS: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %