Imprimer
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
325810050 325810250
ACRO325810050EA 46.1 EUR
ACRO325810050 ACRO325810250
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle 97%
3,4-Dihydroxybenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 131…136 °C
Numéro MDL: MFCD00002199
Numéro CAS: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥96.0 %