N-Propyléthylènediamine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
N-Propyl-1,2-diaminoethane, 1-Amino-2-(propylamino)ethane
Formule:
C₅H₁₄N₂ Point d'ébullition: 147…150 °C Densité: 0,82 g/cm³ Point éclair: 14 °C |
Numéro MDL:
MFCD00008172 Numéro CAS: 111-39-7 EINECS: 203-864-9 UN: 2733 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4394 to 1.4414 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |