Chloroformiate de 1-chloroéthyle 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Chloroethyl carbonochloridate
Formule:
C₃H₄Cl₂O₂ Poids moléculaire: 142.97 g/mol Point d'ébullition: 118…119 °C Point de fusion: -65 Densité: 1.32 g/cm³ Point éclair: 40 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000647 Numéro CAS: 50893-53-3 EINECS: 256-834-2 UN: 2742 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.0 % |