Imprimer
Tris(pentafluorophényl)phosphine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
313160010 313160050
ACRO313160010EA 74.6 EUR
ACRO313160010 ACRO313160050
Tris(pentafluorophényl)phosphine 97%
Tris(pentafluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈F₁₅P
Point de fusion: 108…110 °C
Numéro MDL: MFCD00079654
Numéro CAS: 1259-35-4
EINECS: 215-021-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 119 °C
GC ≥96.0 %