Imprimer
3-(Trifluorométhyl)benzylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
312960050 312960250
ACRO312960050EA 93.9 EUR
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluorométhyl)benzylamine 98%
3-(Trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
Point d'ébullition: 93…97 °C (22 mmHg)
Densité: 1,22 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008117
Numéro CAS: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %