Imprimer
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
310290010 310290050
ACRO310290010EA 59.6 EUR
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 83…83.5 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 32…33 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134192
Numéro CAS: 5057-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %