Imprimer
5-Hexyne-1-ol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
296580050 296580010 296580250
ACRO296580050EA 165 EUR
ACRO296580050 ACRO296580010 ACRO296580250
5-Hexyne-1-ol 97%
5-Hexyne-1-ol
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 73…75 °C (15 mmHg)
Densité: 0,89 g/cm³
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002980
Numéro CAS: 928-90-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %