Imprimer
Tris(triméthyl)silane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
291060025 291060250
ACRO291060025EA 94.2 EUR
ACRO291060025 ACRO291060250
Tris(triméthyl)silane 96%
Tris(triméthyl)silane
Formule: C₉H₂₈Si₄
Point d'ébullition: 82…84 °C (12 mmHg)
Densité: 0,8 g/cm³
Point éclair: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077893
Numéro CAS: 1873-77-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Indice Merck: 12,09886
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %